Läs mer
Méthyl 2-(méthylthio)benzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2- (methylthio)benzoate |
| Point de fusion | 64°C to 66°C |
| Odeur | Stench |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 2084294 |
| Synonyme | methyl 2-methylthio benzoate, methyl 2-methylsulfanyl benzoate, benzoic acid, 2-methylthio-, methyl ester, benzoic acid,2-methylthio-, methyl ester, 2-methylthiobenzoic acid, methyl ester, acmc-1cnec, methyl o-methylthiosalicylate, methyl-2-methylthio benzoate, methyl 2-methylsulfanyl benzoate #, 2-methylthio benzoic acid methyl ester |
| Poids de la formule | 182.24 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.