Learn More
2-(méthylthio)butyrate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11425986
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11425986 5 g 5g
11435986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11425986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22303.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51534-66-8
Formule moléculaire C6H12O2S
Poids moléculaire (g/mol) 148.22
Numéro MDL MFCD00013393
Clé InChI PBYSEUNXLXTEAN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 560572
Nom IUPAC 2-méthylsulfanylbutanoate de méthyle
SMILES CCC(C(=O)OC)SC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-(methylthio)butyrate
Densité 1.028
Point d’ébullition 103°C to 104°C (35 mmHg)
Point d’éclair 64°C (147°F)
Indice de réfraction 1.461
Quantité 5 g
Beilstein 1925141
Synonyme methyl 2-methylthio butyrate, methyl 2-methylsulfanyl butanoate, butanoic acid,2-methylthio-, methyl ester, methyl 2-methylthio-butyrate, methyl alpha-methylsulfanyl butyrate, acmc-20akj9, 2-methylthio-butanoic acid methyl ester, butanoic acid, 2-methylthio-, methyl ester, +/--butanoic acid, 2-methylthio-, methyl ester, butanoic acid, 2-methylthio-, methyl ester, +/-
Poids de la formule 148.23
Pourcentage de pureté 98%