Learn More
Méthyle2-(morpholinosulfonyle)benzoate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10172744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10172744 1 g Flacon en verre ambré 1g
10759215 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10172744 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC69622DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 502182-56-1
Formule moléculaire C12H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 285.31
Numéro MDL MFCD09879985
Clé InChI FJLVVZZMDOHEEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-morpholinosulfonyl benzoate, methyl 2-morpholine-4-sulfonyl benzoate, methyl 2-morpholin-4-yl sulphonyl benzoate
CID PubChem 341073
Nom IUPAC Méthyl 2-morpholine-4-ylsulfonylbenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-(morpholinosulfonyl)benzoate
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 285.32
Pourcentage de pureté 95%