Learn More
Methyl 2-naphthoate, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-naphthoate |
| CAS | 2459-25-8 |
| Formule moléculaire | C12H10O2 |
| Numéro MDL | MFCD00017345 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | O=C(OC)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 186.21 |
| Pourcentage de pureté | 97% |