Learn More
Méthyl 2-naphthoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382377 5 g 5g
11372377 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09973.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2459-25-8 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2459-25-8
Formule moléculaire C12H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00017345
Clé InChI IODOXLXFXNATGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-naphthoate, methyl 2-naphthalenecarboxylate, 2-naphthalenecarboxylic acid, methyl ester, 2-naphthoic acid, methyl ester, 2-carbomethoxynaphthalene, 2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester, acmc-1cliu, methyl-2-naphthoate, 2-naphthalenecarboxylicacid, methyl ester
CID PubChem 137605
Nom IUPAC Naphtalène-2-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-naphthoate
Point de fusion 75°C to 79°C
Point d’ébullition 290°C
Quantité 5 g
Beilstein 2046448
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 99%