Learn More
Méthyle 2-nitro-3,4,5-triméthoxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11382406 10 g 10g
11392406 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382406 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06188.09
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 5081-42-5 | C11H13NO7 | 271.225 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5081-42-5
Formule moléculaire C11H13NO7
Poids moléculaire (g/mol) 271.225
Numéro MDL MFCD00007097
Clé InChI HCEIEWYPDCDNNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate, methyl 6-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate, 3,4,5-trimethoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-2-nitro-, methyl ester, 2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoic acid methyl ester, pubchem22545, opera_id_1985, acmc-1ar8w, hceiewypdcdnnu-uhfffaoysa, methyl 3,5-trimethoxy-2-nitrobenzoate
CID PubChem 78765
Nom IUPAC méthyl 3,4,5-triméthoxy-2-nitrobenzoate
SMILES COC1=C(C(=C(C(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-])OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate
Point de fusion 66°C to 70°C
Quantité 10 g
Beilstein 2702653
Poids de la formule 271.23
Pourcentage de pureté 98%