Learn More
2-nitrobenzoate de méthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11486176 25 g 25g
11496176 100 g 100g
11406186 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11486176 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23009.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 606-27-9 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 606-27-9
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.147
Numéro MDL MFCD00007136
Clé InChI AOXPHVNMBPFOFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl o-nitrobenzoate, benzoic acid, 2-nitro-, methyl ester, 2-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, o-nitro-, methyl ester, 2-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-2-nitrobenzoate, methyl o-nitro benzoate, methyl ortho-nitrobenzoate, acmc-209ml4, nitrobenzoic acid methyl ester
CID PubChem 69072
Nom IUPAC Méthyle de 2-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-nitrobenzoate
Point de fusion -13°C
Densité 1.285
Point d’ébullition 275°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.533
Quantité 25 g
Beilstein 2050101
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté ≥98%