Learn More
2-oxocyclohexanecarboxylate de méthyle, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10651555 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10651555 50 mL Flacon en verre 50mL
10129132 10 mL Flacon en verre 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10651555 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 367010500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 41302-34-5 | C8H12O3 | 156.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41302-34-5
Formule moléculaire C8H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 156.2
Numéro MDL MFCD00077699
Clé InChI JEENWEAPRWGXSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, 2-methoxycarbonylcyclohexanone, 2-carbomethoxycyclohexanone, cyclohexanecarboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl cyclohexanone-2-carboxylate, 2-oxo-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester, 2-hydroxy methyl cyclohexanone, 2-oxocyclohexanecarboxylic acid, methyl ester, pubchem20380, acmc-1ao3u
CID PubChem 170489
Nom IUPAC méthyl 2-oxocyclohexane-1-carboxylate
SMILES COC(=O)C1CCCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1090g/mL
Point d’ébullition 50°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. may occur as tautomers (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4830 to 1.486
Quantité 50 mL
Beilstein 10, IV, 2606
Gravité spécifique 1.109
Poids de la formule 156.2
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide