Learn More
2-oxocyclopentanecarboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490798 5 g 5g
11400808 25 g 25g
11410808 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490798 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25256.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10472-24-9 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10472-24-9
Formule moléculaire C7H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.154
Numéro MDL MFCD00001411
Clé InChI PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, methyl 2-cyclopentanonecarboxylate, 2-carbmethoxycyclopentanone, methyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, 2-methoxy carbonyl cyclopentanone, 2-methoxycarbonylcyclopentanone, 2-oxocyclopentanecarboxylic acid methyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid methyl ester, mehyl-2-oxocyclopentane
CID PubChem 66328
Nom IUPAC méthyl2-oxocyclopentane-1-carboxylate
SMILES COC(=O)C1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
Densité 1.145
Point d’ébullition 105°C to 107°C (20 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4565
Quantité 5 g
Poids de la formule 142.16
Pourcentage de pureté 97%