Learn More
2-oxohexanoate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | methyl 2-oxohexanoate |
| CAS | 6395-83-1 |
| Formule moléculaire | C7H12O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H12O3/c1-3-4-5-6(8)7(9)10-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(=O)C(=O)OC |
| Nom IUPAC | 2-oxohexanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.17 |
| Poids de la formule | 144.0786 |