Learn More
2-oxoindane-1-carboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15493988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493988 1 g 1g
15403998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15493988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57535.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 104620-34-0 | C11H10O3 | 190.198 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau/de l’humidité, de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104620-34-0
Formule moléculaire C11H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 190.198
Numéro MDL MFCD06200715
Clé InChI RWSYHHRDYRDVQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-oxo-1-indanecarboxylate, methyl 2-oxoindane-1-carboxylate, methyl2-oxo-1-indanecarboxylate, methyl 2-oxo-2,3-dihydro-1h-indene-1-carboxylate, 1h-indene-1-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2-oxo-, methyl ester, acmc-20agv9, 1-methoxycarbonyl-2-indanone, 2-oxo-indan-1-carboxylic acid methyl ester, 2-oxo-1,3-dihydro-indene-1-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 10888732
Nom IUPAC 2-oxo-1,3-dihydroindène-1-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1C(=O)CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-oxoindane-1-carboxylate
Point de fusion 63°C to 70°C
Quantité 1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 190.2
Pourcentage de pureté 97%