Learn More
Méthyl 2-phénoxybenzoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11313606 10 g 10g
11323606 50 g 50g
11333606 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11313606 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14584.09
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 21905-56-6 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21905-56-6
Formule moléculaire C14H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 228.25
Numéro MDL MFCD03093064
Clé InChI PUGYLBSXMKBSRP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 607606
Nom IUPAC Méthyl 2-phénoxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-phenoxybenzoate
Point d’ébullition 130°C (0.5 mmHg)
Indice de réfraction 1.576
Quantité 10 g
Beilstein 2115719
Synonyme 2-phenoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-phenoxy-, methyl ester, methyl o-phenoxybenzoate, acmc-1ce6i, #, benzoic acid,2-phenoxy-, methyl ester, benzoic acid, o-phenoxy-, methyl ester
Poids de la formule 228.25
Pourcentage de pureté 99%