Learn More
Méthyl 2-phénylpyrimidine-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10440754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10440754 1 g Flacon en verre ambré 1g
10386274 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10440754 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC66322DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 64074-29-9
Formule moléculaire C12H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.224
Numéro MDL MFCD06797254
Clé InChI SOMJCOFUAUMQPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, methyl2-phenylpyrimidine-5-carboxylate, 2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid,2-phenyl-,methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenyl-, methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-phenyl-, methyl ester
CID PubChem 11206661
Nom IUPAC 2-phénylpyrimidine-5-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CN=C(N=C1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-phenylpyrimidine-5-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 214.22
Pourcentage de pureté 97%