Learn More
Methyl 2-(pyridin-2-yl)acetate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30804279
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30804279 1 g
30787361 25 g
30792507 5 g
30792159 10 g
30798554 100 g
30793451 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30804279 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1383791g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-(pyridin-2-yl)acetate
CAS 1658-42-0
Formule moléculaire C8H9NO2
Numéro MDL MFCD00006358
Quantité 1 g
SMILES O=C(OC)CC1=NC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Pourcentage de pureté 97%