Learn More
2-sulfamoylbenzoate de méthyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-Sulfamoylbenzoate |
| CAS | 57683-71-3 |
| Formule moléculaire | C8H9NO4S |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-(Carbomethoxy)benzenesulfonamide, 2-(Methoxycarbonyl)benzenesulfonamide, Methyl 2-(Aminosulfonyl)benzoate, Methyl o-Sulfamoylbenzoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO4S/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)14(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12) |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)N |
| Nom IUPAC | 2-sulfamoylbenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 215.23 |
| Poids de la formule | 215.0252 |