Learn More
Methyl 2-(trifluoromethyl)benzoate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30956780
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30956780 5 g
30950070 25 g
30951378 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30956780 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1380435g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-(trifluoromethyl)benzoate
CAS 344-96-7
Formule moléculaire C9H7F3O2
Numéro MDL MFCD00236050
Quantité 5 g
SMILES O=C(OC)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 204.15
Pourcentage de pureté 98%