Learn More
Methyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30937942
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30937942 10 g
30932064 100 g
30931228 25 g
30936250 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30937942 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD133410g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS 2605-67-6
Formule moléculaire C21H19O2P
Numéro MDL MFCD00008455
Quantité 10 g
SMILES C3=C([P](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)=CC(OC)=O)C=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 334.35
Pourcentage de pureté 98%