Learn More
Méthyl (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phénylpropionate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456666 5 g 5g
15466666 250 mg 250mg
15446666 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15456666 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61641.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 32981-85-4 | C17H17NO4 | 299.326 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32981-85-4
Formule moléculaire C17H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 299.326
Numéro MDL MFCD00673331
Clé InChI UYJLJICUXJPKTB-LSDHHAIUSA-N
Synonyme 2r,3s-methyl 3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl 2r,3s-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, bz-rs-iser 3-ph-ome, benzenepropanoic acid, beta-benzoylamino-alpha-hydroxy-, methyl ester, alphar,betas, methyl 2r,3s-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, 2r,3s-n-tert-butoxycarbony-3-phenylisoserine methyl ester, methyl 2r,3s-2-hydroxy-3-phenyl-3-phenylformamido propanoate, pubchem9699, n-benzoyl-2r,3s-3-phenylisoserine methyl ester, methyl 2r,3s-n-benzoylphenylisoserinate
CID PubChem 182104
Nom IUPAC (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phénylpropanoate de méthyle
SMILES COC(=O)C(C(C1=CC=CC=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropionate
Point de fusion 178°C to 183°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 299.32
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline