Learn More
Méthyle 3-(2-bromophényl)propionate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467868
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15467868 5 g 5g
15477868 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467868 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61342.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 66191-86-4 | C10H11BrO2 | 243.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66191-86-4
Formule moléculaire C10H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 243.1
Numéro MDL MFCD09953149
Clé InChI NIULOVGPRAJIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-2-bromophenyl propanoate, methyl 3-2-bromophenyl propionate, benzenepropanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, 3-2-bromo-phenyl-propionic acid methyl ester, 3-2-bromophenyl propanoic acid,methyl ester, ksc495a4p, 2-bromohydrocinnamic acid methyl ester, 3-2-bromophenyl propanoic acid methyl ester, 3-2-bromophenyl propionic acid methyl ester
CID PubChem 15712815
Nom IUPAC méthyl 3-(2-bromophényle)propanoate
SMILES COC(=O)CCC1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-(2-bromophenyl)propionate
Couleur Incolore à jaune
Quantité 5 g
Poids de la formule 243.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide