Learn More
Méthyl 3-(2-hydroxyphényle)propionate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474893 25 g 25g
11464893 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11474893 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12219.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20349-89-7 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20349-89-7
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.203
Numéro MDL MFCD00067757
Clé InChI YHXYRISRGHSPNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-2-hydroxyphenyl propanoate, methyl 3-2-hydroxyphenyl propionate, methyl melilotate, acmc-20aki4, methyl hydroxy-benzenepropionate, methyl 2'-hydroxyhydrocinnamate, methyl 3-hydroxyphenyl propionate, methyl 3 2-hydroxyphenyl propanoate, 2-hydroxybenzenepropanoic acid methyl ester, 3-2-hydroxyphenyl propionic acid methyl ester
CID PubChem 2794569
Nom IUPAC Méthyl 3-(2-hydroxyphényl)propanoate
SMILES COC(=O)CCC1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3- (2-hydroxyphenyl)propionate
Point de fusion 40°C to 44°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 180.21
Pourcentage de pureté 97%