Learn More
3-(2-morpholin-4-yléthoxy)benzoate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10497934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10497934 5 g 5g
10403793 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10497934 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC42022DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 249937-00-6
Formule moléculaire C14H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 265.31
Numéro MDL MFCD08060518
Clé InChI VOYSHDFODOJUMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-2-morpholin-4-ylethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin-4-yl ethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholinoethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin4-ylethoxy benzoate, 3-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3-2-4-morpholinyl ethoxy-, methyl ester
CID PubChem 7164628
Nom IUPAC methyl 3-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]benzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(OCCN2CCOCC2)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzoate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 265.31
Pourcentage de pureté 97%