Learn More
3-(2-pyrrolyl)propanoate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-(2-Pyrrolyl)propanoate |
| CAS | 69917-80-2 |
| Formule moléculaire | C8 H11 N O2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11NO2/c1-11-8(10)5-4-7-3-2-6-9-7/h2-3,6,9H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCc1ccc[nH]1 |
| Nom IUPAC | 3-(1H-pyrrol-2-yl)propanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 153.18 |
| Poids de la formule | 153.079 |