Learn More
3-(2-pyrrolyl)propanoate de méthyle, TRC
Code produit 30466019
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30466019 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30466019 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32594910G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-(2-Pyrrolyl)propanoate
CAS 69917-80-2
Formule moléculaire C8 H11 N O2
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO2/c1-11-8(10)5-4-7-3-2-6-9-7/h2-3,6,9H,4-5H2,1H3
SMILES COC(=O)CCc1ccc[nH]1
Nom IUPAC 3-(1H-pyrrol-2-yl)propanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 153.18
Poids de la formule 153.079
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.