Learn More
Methyl 3-(3’,4’-Dimethoxyphenyl)propanoate, TRC
Code produit 30478635
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30478635 500 mg 500mg
30467007 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30478635 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM302865500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27798-73-8
Formule moléculaire C12 H16 O4
Poids moléculaire (g/mol) 224.25
Nom IUPAC methyl 3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoate
SMILES COC(=O)CCc1ccc(OC)c(OC)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-(3',4'-Dimethoxyphenyl)propanoate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H16O4/c1-14-10-6-4-9(8-11(10)15-2)5-7-12(13)16-3/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
Poids de la formule 224.1049