Learn More
3,3-diméthoxypropionate de méthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441247
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11441247 10 g 10g
11451247 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11441247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24200.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7424-91-1 | C6H12O4 | 148.158 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7424-91-1
Formule moléculaire C6H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 148.158
Numéro MDL MFCD00010650
Clé InChI SMCVPMKCDDNUCQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 81924
Nom IUPAC 3,3-diméthoxypropanoate de méthyle
SMILES COC(CC(=O)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3,3-dimethoxypropionate
Densité 1.06
Point d’ébullition 76°C to 77°C (20 mmHg)
Point d’éclair 65°C (149°F)
Formule linéaire (CH3O)2CHCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.41
Quantité 10 g
Beilstein 1561517
Synonyme methyl 3,3-dimethoxypropionate, 3,3-dimethoxypropionic acid methyl ester, methyl3,3-dimethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-dimethoxy-, methyl ester, zlchem 282, pubchem20228, acmc-1bdjk, ksc490c4j, methyl 3,3-dimethoxy-propanoate, smcvpmkcddnucq-uhfffaoysa
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté 96%