Learn More
3,3-Diméthoxypropionate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10377321 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10377321 5 g Flacon en verre -
10524531 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10377321 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 264340050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7424-91-1 | C6H12O4 | 148.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7424-91-1
Formule moléculaire C6H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Numéro MDL MFCD00010650
Clé InChI SMCVPMKCDDNUCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3,3-dimethoxypropionate, 3,3-dimethoxypropionic acid methyl ester, methyl3,3-dimethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-dimethoxy-, methyl ester, zlchem 282, pubchem20228, acmc-1bdjk, ksc490c4j, methyl 3,3-dimethoxy-propanoate, smcvpmkcddnucq-uhfffaoysa
CID PubChem 81924
Nom IUPAC 3,3-diméthoxypropanoate de méthyle
SMILES COC(CC(=O)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3, 3-dimethoxypropionate
Couleur Incolore
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 166°C
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2CHCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.4090 to 1.411
Quantité 5 g
Beilstein 03,1171
Gravité spécifique 1.06
Viscosité 2.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 3,3-dimethoxypropionate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.