Learn More
3-[3-(diméthylamino)propoxy]benzoate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11396835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11396835 5 g Flacon en verre ambré 5g
10422504 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396835 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC59422DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 921938-75-2
Formule moléculaire C13H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 237.299
Numéro MDL MFCD09702393
Clé InChI WGAZXKVAWOAUOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-3-dimethylamino propoxy benzoate
CID PubChem 24229605
Nom IUPAC 3-[3-(diméthylamino)propoxy]benzoate de méthyle
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 237.3
Pourcentage de pureté 97%