Learn More
Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372286
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11372286 250 g 250g
11362286 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372286 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05926.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 99-24-1 | C8H8O5 | 184.147 g/mol
Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate exhibits potent antitumor activities by inhibiting tumor infiltration of CD4+CD25+ regulatory T cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyle 3,4,5-trihydroxybenzoate présente de puissantes propriétés antitumorales en inhibant l’infiltration tumorale de cellules T régulatrices CD4+CD25+.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-24-1
Formule moléculaire C8H8O5
Poids moléculaire (g/mol) 184.147
Numéro MDL MFCD00002194
Clé InChI FBSFWRHWHYMIOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl gallate, gallic acid methyl ester, methylgallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, methyl ester, gallic acid, methyl ester, methyl galloate, unii-623d3xg80c, ccris 5567, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid methyl ester, chembl65675
CID PubChem 7428
Nom IUPAC méthyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Point de fusion 198°C to 203°C
Quantité 250 g
Beilstein 2113180
Merck Index 144345
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 184.15
Pourcentage de pureté 0.98
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.