Learn More
Méthyl chlorhydrate 3-[4-(aminométhyl)phényl]propionate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15439115 250 mg 250mg
15429115 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15439115 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51031.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103565-40-8
Formule moléculaire C11H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.704
Numéro MDL MFCD11113035
Clé InChI DPQPQVOUGGBIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-4-aminomethyl phenyl propanoate hydrochloride, methyl 3-4-aminomethyl phenyl propionate hydrochloride, 3-4-aminomethyl-phenyl-propionic acid methyl ester hydrochloride, benzenepropanoic acid, 4-aminomethyl-, methyl ester, hydrochloride, benzenepropanoicacid,4-aminomethyl-,methylester,hydrochloride 1:1, acmc-20f73b, methyl 3-4-aminomethylphenyl propanoate hcl, methyl 3-4-aminomethylphenyl propionate hydrochloride, 3-4-aminomethyl-phenyl-propionic acid methyl ester hcl
CID PubChem 22282732
Nom IUPAC Méthyl 3-[4-(aminométhyl)phényl]propanoate ; chlorhydrate
SMILES COC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-[4-(aminomethyl)phenyl]propionate hydrochloride
Quantité 250 mg
Beilstein 14326402
Poids de la formule 229.71
Pourcentage de pureté 97%