Learn More
Méthyle 3-(4-bromophényl)propionate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458108 25 g 25g
15448108 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15458108 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61546.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 75567-84-9 | C10H11BrO2 | 243.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75567-84-9
Formule moléculaire C10H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 243.1
Numéro MDL MFCD09953150
Clé InChI FKPYNBFWCSTPOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-4-bromophenyl propanoate, methyl 3-4-bromophenyl propionate, 3-4-bromophenyl propanoic acid methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-bromo-, methyl ester, 3-4-bromophenyl propionic acid methyl ester, acmc-209oyw, 3-4-bromophenyl propionate, ksc498a6l, methyl3-4-bromophenyl propionate, 3-4-bromophenyl-propionic acid methyl ester
CID PubChem 11447883
Nom IUPAC méthyl 3-(4-bromophényle)propanoate
SMILES COC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Methyl 3-(4-bromophenyl)propionate
Couleur Incolore à jaune
Quantité 25 g
Poids de la formule 243.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.