Learn More
3,4-dichlorophénylacétate de méthyle, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11457074
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11457074 2 g 2g
11467074 10 g 10g
11477074 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457074 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21518.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6725-44-6
Formule moléculaire C9H8Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 219.061
Numéro MDL MFCD00800680
Clé InChI FWVOAIHAIWHHDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-3,4-dichlorophenyl acetate, methyl 3,4-dichlorophenylacetate, 3,4-dichlorophenylacetic acid methyl ester, 3,4-dichloro-phenyl-acetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 3,4-dichloro-, methyl ester, pubchem20251, acmc-1bhwn, methyl 3,4-dichloro-phenylacetate, methyl 2-3,4-dichlorophenyl ethanoate, 3,4 dichlorophenyl acetic acid methyl ester
CID PubChem 1268257
Nom IUPAC Acétate de méthyle 2-(3,4-dichlorophényl)
SMILES COC(=O)CC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3,4-dichlorophenylacetate
Point de fusion 27°C to 30°C
Quantité 2 g
Poids de la formule 219.07
Pourcentage de pureté ≥97%