Learn More
3,4-dichlorophénylacétate de méthyle, 97+ %, Thermo Scientific™
Product Code. 11477074
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11477074 50 g 50g
11457074 2 g 2g
11467074 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11477074 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21518.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6725-44-6
Formule moléculaire C9H8Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 219.061
Numéro MDL MFCD00800680
Clé InChI FWVOAIHAIWHHDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-3,4-dichlorophenyl acetate, methyl 3,4-dichlorophenylacetate, 3,4-dichlorophenylacetic acid methyl ester, 3,4-dichloro-phenyl-acetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 3,4-dichloro-, methyl ester, pubchem20251, acmc-1bhwn, methyl 3,4-dichloro-phenylacetate, methyl 2-3,4-dichlorophenyl ethanoate, 3,4 dichlorophenyl acetic acid methyl ester
CID PubChem 1268257
Nom IUPAC Acétate de méthyle 2-(3,4-dichlorophényl)
SMILES COC(=O)CC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl 3,4-dichlorophenylacetate
Point de fusion 27°C to 30°C
Quantité 50 g
Poids de la formule 219.07
Pourcentage de pureté ≥97%