Learn More
3,4-dichlorophénylacétate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10068811 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
25 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10068811 25 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10068811 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 351080250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3, 4-dichlorophenylacetate
Note relative au nom 99%
CAS 6725-44-6
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H8Cl2O2
Indice de réfraction 1.5400 to 1.5420
Numéro MDL MFCD00800680
Quantité 25 g
Synonyme methyl 2-3,4-dichlorophenyl acetate, methyl 3,4-dichlorophenylacetate, 3,4-dichlorophenylacetic acid methyl ester, 3,4-dichloro-phenyl-acetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 3,4-dichloro-, methyl ester, pubchem20251, acmc-1bhwn, methyl 3,4-dichloro-phenylacetate, methyl 2-3,4-dichlorophenyl ethanoate, 3,4 dichlorophenyl acetic acid methyl ester
Clé InChI FWVOAIHAIWHHDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl
Nom IUPAC Acétate de méthyle 2-(3,4-dichlorophényl)
Poids moléculaire (g/mol) 219.07
CID PubChem 1268257
Poids de la formule 219.07
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 3,4-dichlorophenylacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement