Learn More
Methyl 3,4-dihydroxybenzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377486 10 g 10g
11367486 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377486 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09552.09
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2150-43-8 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2150-43-8
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD00016437
Clé InChI CUFLZUDASVUNOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl protocatechuate, protocatechuic acid, methyl ester, 3,4-dihydroxybenzoic acid methyl ester, protocatechuic acid methyl ester, benzoic acid, 3,4-dihydroxy-, methyl ester, 3,4-dihydroxymethylbenzoate, 3,4-dihydroxybenzoic acid methyl, mdhb, methyl 3,4-dihydroxy, acmc-1cfbz
CID PubChem 287064
Nom IUPAC 3,4-dihydroxybenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3,4-dihydroxybenzoate
Point de fusion 134°C to 138°C
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Beilstein 1637939
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 97%