Learn More
Methyl 3,4-dihydroxybenzoate, MedChemExpress
Code produit 16475467
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16475467 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16475467 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYZ0548
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Methyl 3,4-dihydroxybenzoate (Protocatechuic acid methyl ester; Methyl protocatechuate) is a major metabolite of antioxidant polyphenols found in green tea. Antioxidant and anti-inflammatory effect.
Methyl 3,4-dihydroxybenzoate (Protocatechuic acid methyl ester
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3,4-dihydroxybenzoate
CAS 2150-43-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H8O4
Quantité 50 mg
Synonyme Protocatechuic acid methyl ester Methyl protocatechuate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (594.71 mM)
SMILES O=C(OC)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 99.26%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death