Learn More
Méthyl 3,4-diméthoxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10133920 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
50g ; Flacon en plastique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10133920 50g ; Flacon en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10133920 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 189230500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3, 4-dimethoxybenzoate
Note relative au nom 98+%
CAS 2150-38-1
Point de fusion 58°C to 62°C
Couleur Marron
Point d’ébullition 283°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C10H12O4
Formule linéaire (CH3O)2C6H3CO2CH3
Numéro MDL MFCD00008430
Quantité 50 g
Beilstein 10, 396
Synonyme methyl veratrate, benzoic acid, 3,4-dimethoxy-, methyl ester, 3,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, veratric acid, methyl ester, methylveratrate, pubchem13009, acmc-1cfay, veratric acid methyl ester, methyl 3,4 dimethoxybenzoate, methyl 3, 4-dimethoxybenzoate
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone
Clé InChI BIGQPYZPEWAPBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Nom IUPAC 3,4-diméthoxybenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 196.20
CID PubChem 16522
ChEBI CHEBI:86906
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre granulaire