Learn More
Méthyle 3-(4-méthyl-1-pipérazinyle)benzoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15422118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422118 1 g 1g
15432118 5 g 5g
15442118 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15422118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55770.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 474334-89-9
Formule moléculaire C13H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 234.30
Numéro MDL MFCD07369792
Clé InChI LPOJJZXQESTVEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-4-methylpiperazin-1-yl benzoate, methyl 3-4-methyl-1-piperazinyl benzoate, 1-3-carbomethoxyphenyl-4-methylpiperazine, 1-3-carbomethoxyphenyl-4-methylpipera, methyl 3-4-methylpiperazino benzoate
CID PubChem 16217966
Nom IUPAC 3-(4-méthylpipérazine-1-yl)benzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)N1CCN(C)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.119 g/mL
Point d’ébullition 169°C to 172°C (0.9 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.563
Quantité 1 g
Poids de la formule 234.3
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide