Learn More
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate |
| Point de fusion | 164°C to 166°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2218125 |
| Poids de la formule | 264.37 |
| Pourcentage de pureté | 98% |