Learn More
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate de méthyle, TRC
Code produit 30478167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478167 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2196931G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
CAS 2511-22-0
Formule moléculaire C16H24O3
Quantité 1 g
Synonyme 2,6-Di-tert-butyl-4-methoxycarbonylphenol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic Acid Methyl Ester, 4-(Methoxycarbonyl)-2,6-di-tert-butylphenol, Methyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
Formule InChI InChI=1S/C16H24O3/c1-15(2,3)11-8-10(14(18)19-7)9-12(13(11)17)16(4,5)6/h8-9,17H,1-7H3
SMILES COC(=O)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Nom IUPAC 3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 264.36
Poids de la formule 264.1725