Learn More
3,5-diaminobenzoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383026
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11383026 10 g 10g
11393026 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383026 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10848.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1949-55-9 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Methyl 3,5-diaminobenzoate is used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,5-diaminobenzoate de méthyle est utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes, les acides forts et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1949-55-9
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00041433
Clé InChI IYWLDOMAEQHKJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3,5-diaminobenzenecarboxylate, 3,5-diaminobenzoic acid methyl ester, methyldiaminobenzenecarboxylate, 3,5-diamino-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3,5-diamino-, methyl ester
CID PubChem 7010431
Nom IUPAC Méthyl 3,5-diaminobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)N)N
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl 3,5-diaminobenzoate
Point de fusion 131°C to 134°C
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Beilstein 2363309
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99%