Learn More
3,5-diaminobenzoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl 3,5-diaminobenzoate is used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 3,5-diaminobenzoate de méthyle est utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes, les acides forts et les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3,5-diaminobenzoate |
| Point de fusion | 131°C to 134°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 2363309 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 166.18 |
| Pourcentage de pureté | 99% |