Learn More
Méthyle 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476067 100 g 100g
11466067 25 g 25g
11486067 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11476067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25077.22
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 21702-79-4 | C8H6Br2O3 | 309.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21702-79-4
Formule moléculaire C8H6Br2O3
Poids moléculaire (g/mol) 309.94
Numéro MDL MFCD00017534
Clé InChI KISQISIKTRRMOX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 624217
Nom IUPAC Méthyl 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoate
Point de fusion 150°C to 152°C
Quantité 100 g
Synonyme methyl 3,5-dibromosalicylate, benzoic acid, 3,5-dibromo-2-hydroxy-, methyl ester, 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, pubchem3976, acmc-1cpm5, rarechem al bf 0030, timtec-bb sbb001273, 3,5-dibromo-2-hydroxymethyl benzoate, benzoic acid,3,5-dibromo-2-hydroxy-, methyl ester
Poids de la formule 309.94
Pourcentage de pureté 98%