Learn More
Méthyle 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429722
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429722 10 g 10g
11439722 50 g 50g
11449722 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429722 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10799.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 41727-47-3 | C8H6Br2O3 | 309.941 g/mol
Methyl 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate is used to produce 4-hydroxy-3,5-di-pyridin-2-yl-benzoic acid methyl ester at temperature of 90-100°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate est utilisé pour produire de l’ester méthylique d’acide 4-hydroxy-3,5-di-pyridine-2-yl-benzoïque à une température de 90-100°C.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41727-47-3
Formule moléculaire C8H6Br2O3
Poids moléculaire (g/mol) 309.941
Numéro MDL MFCD00016416
Clé InChI NVGJGYZKXBLIKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester, methyl 3,5-bis bromanyl-4-oxidanyl-benzoate, acmc-20akhs, pubchem3978, methyl dibromosalicylate, rarechem al bf 0231, timtec-bb sbb012530, labotest-bb lt00455670, labotest-bb lt03332530
CID PubChem 726975
Nom IUPAC Méthyl 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate
Point de fusion 123°C to 125°C
Quantité 10 g
Beilstein 2373854
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 309.94
Pourcentage de pureté 98%