Learn More
3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid methyl ester |
| CAS | 41727-47-3 |
| Formule moléculaire | C8 H6 Br2 O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6Br2O3/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3,11H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1 |
| Nom IUPAC | 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 309.94 |
| Poids de la formule | 307.8684 |