Learn More
Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate |
| CAS | 74896-66-5 |
| Formule moléculaire | C9H8Br2O2 |
| Numéro MDL | MFCD00010729 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | O=C(OC)C1=CC(Br)=C(C)C(Br)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 307.97 |
| Pourcentage de pureté | 98% |