Learn More
Méthyl 3,5-dibromo-4-méthylbenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477026 25 g 25g
11467026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11477026 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25348.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 74896-66-5 | C9H8Br2O2 | 307.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74896-66-5
Formule moléculaire C9H8Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 307.97
Numéro MDL MFCD00010729
Clé InChI SRLAXDDPVYZYNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromo-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3,5-dibromo-p-toluate, 3,5-dibromo-p-toluic acid methyl ester, pubchem4611, methyl3,5-dibromo-4-methylbenzoate, acmc-1bm25, zerenex e/9072914, methyl 3,5-dibromo-4-methyl-benzoate, methyl 3,5-bis bromanyl-4-methyl-benzoate, 2,6-dibromo-4-methoxycarbonyl toluene
CID PubChem 624016
Nom IUPAC méthyl 3,5-dibromo-4-méthylbenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(Br)=C(C)C(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Point de fusion 86°C to 90°C
Quantité 25 g
Beilstein 2580945
Poids de la formule 307.98
Pourcentage de pureté 98%