Learn More
Méthyl 3,5-dibromobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439127
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11439127
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20668.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51329-15-8
Formule moléculaire C8H6Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 293.94
Numéro MDL MFCD00082648
Clé InChI GSMAWUZTAIOCPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl3,5-dibromobenzoate, 3,5-dibromobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dibromo-, methyl ester, 3,5-dibromomethylbenzoate, 1,3-dibromo-5-methoxycarbonyl benzene, pubchem3973, maybridge1_007706, acmc-209kt2, ksc274i7j, rarechem al bf 0770
CID PubChem 621923
Nom IUPAC Méthyl 3,5-dibromobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3,5-dibromobenzoate
Point de fusion 61°C to 64°C
Quantité 5 g
Beilstein 2255855
Poids de la formule 293.94
Pourcentage de pureté 98%