Learn More
Méthyl 3,5-dichlorobenzoate, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10557084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10557084 25 g 25g
10025002 1 g 1g
10310723 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10557084 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM02512EB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 2905-67-1
Formule moléculaire C8H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 205.03
Numéro MDL MFCD00032710
Clé InChI BTEVDFJXGLQUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-, methyl ester, unii-4gim06ee3p, 4gim06ee3p, methyl-3,5-dichlorobenzoate, maybridge1_004559, acmc-1cd9x, dsstox_cid_22146, dsstox_rid_79937, dsstox_gsid_42146
CID PubChem 76192
Nom IUPAC methyl 3,5-dichlorobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3, 5-dichlorobenzoate
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 205.04
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique