Learn More
Méthyl 3,5-Dichlorobenzoate, TRC
Code produit 30134570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134570 1 g 1g
30134458 500 mg 500mg
30003372 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134570 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3263431G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2905-67-1
Formule moléculaire C8 H6 Cl2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 205.04
Synonyme Benzoic acid, 3,5-dichloro-, methyl ester, 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester, Methyl 3,5-dichlorobenzoate
Nom IUPAC méthyl 3,5-dichlorobenzoate
SMILES COC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H6Cl2O2/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4H,1H3
Poids de la formule 203.9745