Learn More
Méthyle 3,5-dihydroxybenzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10448130 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10448130 25 g Flacon en verre -
10184230 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10448130 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170440250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2150-44-9 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2150-44-9
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD00002289
Clé InChI RNVFYQUEEMZKLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dihydroxy-, methyl ester, methyl3,5-dihydroxybenzoate, methyl .alpha.-resorcylate, alpha-resorcinol carboxylic acid methyl ester, alpha-resorcylic acid, methyl ester, .alpha.-resorcylic acid, methyl ester, .alpha.-resorcinol carboxylic acid methyl ester, pubchem21357, methyl alpha-resorcylate
CID PubChem 75076
Nom IUPAC methyl 3,5-dihydroxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3, 5-dihydroxybenzoate
Note relative au nom 97%
Point de fusion 164.0°C to 169.0°C
Couleur Jaune à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HO)2C6H3CO2CH3
Quantité 25 g
Beilstein 10, 405
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 3,5-dihydroxybenzoate